Learn More
2-[2-(2',6'-Dichlor-4'-hydroxyphenylamino)phenyl]-N,N-dimethylacetamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[2-(2',6'-Dichloro-4'-hydroxphenylamino)phenyl]-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 698357-45-8 |
| Summenformel | C16 H16 Cl2 N2 O2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H16Cl2N2O2/c1-20(2)15(22)7-10-5-3-4-6-14(10)19-16-12(17)8-11(21)9-13(16)18/h3-6,8-9,19,21H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl |
| IUPAC-Name | 2-[2-(2,6-Dichlor-4-Hydroxyanilino)phenyl]-N,N-Dimethylacetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 339.22 |
| Formelmasse | 338.0589 |