missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propan-1,3-diol-Hydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propan-1,3-diol-Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride |
| CAS | 246021-75-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H15 N5 O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Famciclovir Related Compound A as Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H |
| SMILES | Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1 |
| IUPAC-Name | 2-[2-(2-Aminopurin-9-yl)ethyl]propan-1,3-diol;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?