Learn More
2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propan-1,3-diol-Hydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052150
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052150 100 mg 100 Milligramm
30050183 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052150 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0620.02
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propan-1,3-diol-Hydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
CAS 246021-75-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C10 H15 N5 O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), Famciclovir Related Compound A as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H
SMILES Cl.Nc1ncc2ncn(CCC(CO)CO)c2n1
IUPAC-Name 2-[2-(2-Aminopurin-9-yl)ethyl]propan-1,3-diol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 273.72
Menge 100 mg
Formelmasse 273.0993 g/mol