Learn More
2-[2-(2-Chlorethoxy)ethoxy]ethanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757008
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5197-62-6
C6H13ClO3
168.62
MFCD00002874
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
2-2-2-chloroethoxy ethoxy ethanol, ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy, triethylene glycol monochloride, triethylene glycol monochlorohydrin, ethanol,2-2-2-chloroethoxy ethoxy, 2-2-2-chloro-ethoxy ethoxy ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy-ethanol
78871
2-[2-(2-Chlorethoxy)ethoxy]ethanol
C(COCCOCCCl)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5197-62-6
C6H13ClO3
168.62
MFCD00002874
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
2-2-2-chloroethoxy ethoxy ethanol, ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy, triethylene glycol monochloride, triethylene glycol monochlorohydrin, ethanol,2-2-2-chloroethoxy ethoxy, 2-2-2-chloro-ethoxy ethoxy ethanol, 2-2-2-chloroethoxy ethoxy-ethanol
78871
2-[2-(2-Chlorethoxy)ethoxy]ethanol
C(COCCOCCCl)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1630g/mL
Siedepunkt 256.0°C to 258.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(CH2)2O(CH2)2OCH2OH
Menge 10 g
Beilstein 01, 468
Relative Dichte 1.163
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-¢2-(2-Chloroethoxy)ethoxy!ethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.