Learn More
2-[2 -(2 -Chloroethoxy)ethyl]-1 H-Isoindol-1,3(2 H)-Dion, 97 %, Maybridge
Click to view available options
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[2-(2-Chloroethoxy)ethyl]-1H-isoindole-1, 3(2H)-dione |
CAS | 58290-51-0 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C12H12ClNO3 |
MDL-Nummer | MFCD00196075 |
Menge | 1 g |
Synonym | 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindole-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl, n-2-2-chloroethoxy ethyl phthalimide, 2-2-2-chloroethoxy ethyl isoindoline-1,3-dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl-1h-isoindole-1,3 2h dione, 2-2-2-chloroethoxy ethyl benzo c azolidine-1,3-dione |
InChI-Schlüssel | DCWWMFNXTOGDNJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClCCOCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O |