Learn More
2-[2-(2-Furyl)-phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175250
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
876316-28-8
C16H19BO3
270.14
MFCD08435879
IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
18525792
2-[2-(Furan-2-yl)Phenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
876316-28-8
C16H19BO3
270.14
MFCD08435879
IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
18525792
2-[2-(Furan-2-yl)Phenyl]-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Chemischer Name oder Material 2-[2-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 270.13
Reinheit (%) 97%