missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzol], Mikromol™

Artikelnummer. 17927684
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17927684 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17927684 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.31

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzol]
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
CAS 2724689-32-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)bis[(2-methoxyethyl)benzene]
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H28 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2,2'-(2-Hydroxy-1,3-propandiyldioxy)-bis[(2-methoxyethyl)benzene]
InChI-Formel InChI=1S/C21H28O5/c1-23-13-11-17-7-3-5-9-20(17)25-15-19(22)16-26-21-10-6-4-8-18(21)12-14-24-2/h3-10,19,22H,11-16H2,1-2H3
SMILES COCCc1ccccc1OCC(O)COc2ccccc2CCOC
IUPAC-Name 1,3-Bis[2-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 360.44
Menge 50 mg
Formelmasse 360.1937 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.