Learn More
2,2,2-Tribromethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
2,2,2-Tribromoethanol is utilized in organic synthesis of beta-amino alcohols. The pharmaceutical preparation of tribromoethanol serves as an anesthetic in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Tribromethanol wird bei der organischen Synthese von Beta-Aminoalkoholen verwendet. Die pharmazeutische Zubereitung von Tribromethanol dient als Narkose in der Medizin.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol und Warmölether. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
2,2,2-Tribromethanol wird bei der organischen Synthese von Beta-Aminoalkoholen verwendet. Die pharmazeutische Zubereitung von Tribromethanol dient als Narkose in der Medizin.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol und Warmölether. Teilweise wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Tribromoethanol |
Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
Siedepunkt | 92°C to 93°C (10 mmHg) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1733249 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,benzene and warmpetroleum ether. Partially soluble in water. |
Formelmasse | 282.76 |
Reinheit (%) | 99% |