Learn More
2,2,2-Tribromethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737602
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
75-80-9
C2H3Br3O
282.76
MFCD00004671
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
6400
2,2,2-Tribromethanol
C(C(Br)(Br)Br)O
75-80-9
C2H3Br3O
282.76
MFCD00004671
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N
tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan
6400
2,2,2-Tribromethanol
C(C(Br)(Br)Br)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 2, 2-Tribromoethanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73°C to 79°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br3CCH2OH
Menge 10 g
Beilstein 01, II, 338
Fieser 11,111
Merck Index 12, 9743
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 25g/L @ 40°C
Formelmasse 282.76
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,2-Tribromoethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.