Learn More
2,2,2-Trichlor-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone |
| CAS | 120122-47-6 |
| Summenformel | C7H5N2O3Cl3 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 1-Methyl-4-nitro-2-(trichloroacetyl)pyrrole, 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one, 2,2,2-Trichloro-1-(1-methyl-4-nitro-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1-methyl-4-nitropyrrole, 4-Nitro-2-(trichloroacetyl)-N-methylpyrrole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5Cl3N2O3/c1-11-3-4(12(14)15)2-5(11)6(13)7(8,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cn1cc(cc1C(=O)C(Cl)(Cl)Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2,2,2-Trichlor-1-(1-Methyl-4-nitropyrrol-2-yl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 271.48 |
| Formelmasse | 269.9366 |