Learn More
2,2,2-Trichlorethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044773
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
115-20-8
C2H3Cl3O
149.395
MFCD00004677
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
8259
CHEBI:28094
2,2,2-Trichlorethanol
C(C(Cl)(Cl)Cl)O
115-20-8
C2H3Cl3O
149.395
MFCD00004677
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
trichloroethanol, trichlorethanol, trichloroethyl alcohol, ethanol, 2,2,2-trichloro, 2,2,2-trichloro-1-ethanol, hydroxymethyl trichloromethane, 2,2,2-trichloroethyl alcohol, 2,2,2-trichloroethan-1-ol, unii-aw835aj62n, beta-trichloroethanol
8259
CHEBI:28094
2,2,2-Trichlorethanol
C(C(Cl)(Cl)Cl)O
2,2,2-Trichloroethanol is used as a sedative or a hypnotic. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,2-Trichlorethanol wird als Sedativum oder Hypnotikum verwendet. Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in organischer Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von Wasser und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, starken Reduktionsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trichloroethanol
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.56
pH 5 to 6
Siedepunkt 151°C to 153°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4895
Menge 5 g
Beilstein 1697495
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,9638
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 149.4
Reinheit (%) 99%