Learn More
2,2,2-Trifluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11494130
17.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
434-45-7
C8H5F3O
174.122
MFCD00000420
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
9905
2,2,2-Trifluor-1-Phenylethan
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
434-45-7
C8H5F3O
174.122
MFCD00000420
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
9905
2,2,2-Trifluor-1-Phenylethan
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.24
Siedepunkt 165°C to 166°C
Flammpunkt 42°C (108°F)
Brechungsindex 1.4595
Menge 5 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1866286
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 98%