Learn More
2,2,2-Trifluorethanol, ≥99.8 % (GC), Elutionsadditiv für LC-MS, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluorethanol |
| Schmelzpunkt | -44 °C (Literatur) |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 1.391 g/ml bei 20 °C, 1.373 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 77 °C bis 80 °C |
| Flammpunkt | 29 °C (84.2 °F) |
| Verpackung | Ampulle |
| Strukturformel | CF3CH2OH |
| Brechungsindex | n20/D 1.3 (Lit.) |
| Menge | 10 x 1 ml |
| Mehr anzeigen |