missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,2-Trifluorethanol, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™

Catalog Number p-7120042
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75-89-8
C2H3F3O
100.04
MFCD00004672
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
6409
CHEBI:42330
OCC(F)(F)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
75-89-8
C2H3F3O
100.04
MFCD00004672
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
6409
CHEBI:42330
OCC(F)(F)F

Reagenzgütegrad, ≥99 %

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol
Schmelzpunkt -44°C
Farbe Colorless
Dichte 1.373g/mL at 25°C
Siedepunkt 73°C to 77°C
Flammpunkt 29°C (84.2°F)
Geruch Characteristic
Verpackung Glass bottle
Strukturformel CF3CH2OH
Menge 25 g
UN-Nummer UN1986
Beilstein 1733203
IUPAC-Name 2,2,2-trifluoroethan-1-ol
Dampfdichte 3.5 (vs air)
Dampfdruck 70mmHg (25°C)
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'