Learn More
2,2,2-Trifluorethanol-d3, 100 % (Isotopen)
Catalog Number p-7051990
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
77253-67-9
C2H3F3O
103.06
MFCD00037682
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
2724851
1,1-dideuterio-1-deuteriooxy-2,2,2-trifluorethan
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
77253-67-9
C2H3F3O
103.06
MFCD00037682
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
2724851
1,1-dideuterio-1-deuteriooxy-2,2,2-trifluorethan
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
NMR-Lösungsmittel
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1.45 g/mL
Empfindlichkeit Hygroscopic
Menge 1 g
Schmelzpunkt -44°C
Siedepunkt 77°C to 80°C
UN-Nummer UN1992
Formelmasse 103.06
Reinheit (%) 100%