Learn More
Alfa Aesar™ 2,2,2-Trifluorethyl-p-Toluolsulfonat, 98 + %
45.20 € - 129.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 433-06-7
Summenformel C9H9F3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 254.223
MDL-Nummer MFCD00000443
InChI-Schlüssel IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl tosylate, trifluoroethanol tosylate, trifluorethyltosylate, 2,2,2-trifluoroethyl-p-toluenesulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulphonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 1-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 67942
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluorethyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11483478
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A17871.14
25g
45.20 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 29-09-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11493478
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
A17871.22
100g
129.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 3
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
433-06-7
254.223
IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
67942
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
C9H9F3O3S
MFCD00000443
2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl tosylate, trifluoroethanol tosylate, trifluorethyltosylate, 2,2,2-trifluoroethyl-p-toluenesulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulphonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 1-4-methylbenzenesulfonate
2,2,2-Trifluorethyl-4-methylbenzolsulfonat
Spezifikation
2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
Moisture sensitive
37°C to 42°C
433-06-7
MFCD00000443
2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl tosylate, trifluoroethanol tosylate, trifluorethyltosylate, 2,2,2-trifluoroethyl-p-toluenesulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulphonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 1-4-methylbenzenesulfonate
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
254.223
254.23
>110°C (230°F)
87°C to 92°C (0.1mmHg)
25g
C9H9F3O3S
2699394
IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-Trifluorethyl-4-methylbenzolsulfonat
67942
≥98%