Learn More
2,2,2-Trifluorethyltrichlormethansulfonat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044893
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23199-56-6
C3H2Cl3F3O3S
281.45
MFCD00042400
GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethane-sulfonate, trichloromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, methanesulfonic acid, trichloro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethyl sulfonate, acmc-20aoku, trifluoroethyl trichloromethylsulfonate, trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyltrichloromethanesulfonate, 1,1,1-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
90027
2,2,2-Trifluorethyl-Trichloromethansulfonat
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23199-56-6
C3H2Cl3F3O3S
281.45
MFCD00042400
GOIWZZQXWJVDOG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethane-sulfonate, trichloromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, methanesulfonic acid, trichloro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trichloromethyl sulfonate, acmc-20aoku, trifluoroethyl trichloromethylsulfonate, trifluoroethyl trichloromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyltrichloromethanesulfonate, 1,1,1-trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
90027
2,2,2-Trifluorethyl-Trichloromethansulfonat
FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulfonate
Schmelzpunkt -70°C
Dichte 1.714
Siedepunkt 84°C to 86°C (20 mmHg)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.422
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1108366
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 281.47
Reinheit (%) 94%