Learn More
2,2,2-Trifluorethyl Trifluormethansulfonat, 97 %, Acros Organics ™
Marke: Acros Organics 454970250
Weitere Details : CAS : 6226-25-1 Netto-Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 2927 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge | 25g |
---|
Chemische Identifikatoren
6226-25-1 | |
232.1 | |
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate | |
2,2,2-Trifluorethyl-trifluormethansulfonat |
C3H2F6O3S | |
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N | |
80366 | |
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Spezifikation
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate | |
Authentic | |
89.0°C to 91.0°C (740.0mmHg) | |
6226-25-1 | |
C3H2F6O3S | |
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate | |
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
232.1 | |
232.1 |
1.6100g/mL | |
1.61 | |
25g | |
96% min. (GC) | |
CF3SO3CH2CF3 | |
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-Trifluorethyl-trifluormethansulfonat | |
80366 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
- 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.