Learn More
2,2,2-Trifluoriodethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023842
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
353-83-3
C2H2F3I
209.938
MFCD00001082
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
67709
1,1,1-Trifluoro-2-Iodoethan
C(C(F)(F)F)I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
353-83-3
C2H2F3I
209.938
MFCD00001082
RKOUFQLNMRAACI-UHFFFAOYSA-N
2-iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroethyl iodide, trifluoroethyl iodide, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo, 1-iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-trifluoroiodoethane, cf3ch2i, unii-ca0j38we9z, 1,1,1-trifluoroiodoethane, 1,1,1-trifluoro-2-iodo-ethane
67709
1,1,1-Trifluoro-2-Iodoethan
C(C(F)(F)F)I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,2-Trifluoroiodoethane
Dichte 2.142
Siedepunkt 53°C to 55°C
Brechungsindex 1.4009
Menge 10 g
Beilstein 1733201
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 209.94
Reinheit (%) 99%