Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und als Färbemittel usw. verwendet werden
Löslichkeit
Wasserlöslich .21.9 g/l bei 25 °C
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Vor Hitze schützen.
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-Propanol wird als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und als Färbemittel usw. verwendet werden
Löslichkeit
Wasserlöslich .21.9 g/l bei 25 °C
Hinweise
Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden. Vor Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol |
Dichte | 1.505 |
Siedepunkt | 80°C to 81°C |
Brechungsindex | 1.288 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1743133 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water.21.9g/L at 25°C |
Formelmasse | 150.05 |
Reinheit (%) | 98% |