Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046923
72.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
422-03-7
C3H4F5N
149.064
MFCD00042459
DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
79002
2,2,3,3,3-Pentafluorpropan-1-amin
C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
422-03-7
C3H4F5N
149.064
MFCD00042459
DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
79002
2,2,3,3,3-Pentafluorpropan-1-amin
C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Dichte 1.4
Siedepunkt 49°C to 50°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.297
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1743135
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro
Formelmasse 149.06
Reinheit (%) 97%