Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-Butanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778737
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
375-01-9
C4H3F7O
200.06
MFCD00004674
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
9776
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
375-01-9
C4H3F7O
200.06
MFCD00004674
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
9776
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorbutan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Blau
Dichte 1.6000g/mL
Siedepunkt 96°C to 97°C
Flammpunkt 25°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CF2CF2CH2OH
Brechungsindex 1.2920 to 1.294
Menge 10 g
Beilstein 01, 1547
Relative Dichte 1.6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 200.06
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.