Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-Iodbutan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336826
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336826 1 g 1 Gramm
11346826 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336826 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04173.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 374-98-1 | C4H2F7I | 309.953 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374-98-1
Summenformel C4H2F7I
Molekulargewicht (g/mol) 309.953
MDL-Nummer MFCD00013719
InChI-Schlüssel AFHPVXVEXINDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-iodobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodo, 1h,1h-heptafluorobutyl iodide, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutane, acmc-20aoko, 1-iodo-1h,1h-perfluorobutane, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutan, 1-iodo-2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane
PubChem CID 67806
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluor-4-Iodbutan
SMILES C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
Dichte 2.054
Siedepunkt 91°C to 92°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3CF2CF2CH2I
Brechungsindex 1.3625
Menge 1 g
Beilstein 1761927
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 309.95
Reinheit (%) 96%