Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046844
38.93 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
355-74-8
C6H6F8O2
262.099
MFCD00069087
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 1,6-dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1,6-hexanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexan-1,6-diol, acmc-1code, nhekbxplfjssbz-uhfffaoysa, 2,2,3,3,4,4,5,5octafluoro-1,6-hexanediol
136181
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexan-1,6-Diol
C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
355-74-8
C6H6F8O2
262.099
MFCD00069087
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 1,6-dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1,6-hexanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexan-1,6-diol, acmc-1code, nhekbxplfjssbz-uhfffaoysa, 2,2,3,3,4,4,5,5octafluoro-1,6-hexanediol
136181
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexan-1,6-Diol
C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1,6-Hexandiol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Schmelzpunkt 67°C to 70°C
Siedepunkt 100°C (3 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1784039
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 262.1
Reinheit (%) 97%