Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol is used as a cosurfactant in the synthesis of silver and silver iodide nanocrystals. It was also used in the synthesis of Ag2S nanocrystals with a characteristic surface plasmon resonance absorption at 330nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol wird als Cotensid bei der Synthese von Silber- und Silberiodidnanokristallen verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Ag2S-Nanokristallen mit einer charakteristischen Oberflächenplasmonresonanzabsorption bei 330 nm verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluor-1-Pentanol wird als Cotensid bei der Synthese von Silber- und Silberiodidnanokristallen verwendet. Wurde auch bei der Synthese von Ag2S-Nanokristallen mit einer charakteristischen Oberflächenplasmonresonanzabsorption bei 330 nm verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Luft.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol |
Schmelzpunkt | <-50°C |
Dichte | 1.667 |
Siedepunkt | 141°C to 142°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Brechungsindex | 1.318 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1773494 |
Merck Index | 14,6746 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |