Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-Butandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339295
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339295 5 g 5 Gramm
11329295 1 g 1 Gramm
11349295 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16635.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 425-61-6 | C4H6F4O2 | 162.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-Butandiol ist ein Reaktant, der für die enzymische Synthese von silikonfluorierten aliphatischen Polyesteramiden verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 425-61-6
Summenformel C4H6F4O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.08
MDL-Nummer MFCD00042375
InChI-Schlüssel CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
PubChem CID 136270
IUPAC-Name 2,2,3,3-Tetrafluorbutan-1,4-Diol
SMILES OCC(F)(F)C(F)(F)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Schmelzpunkt 80°C to 87°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (13 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1745847
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 162.08
Reinheit (%) 97%