Learn More
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-Butandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046869
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
425-61-6
C4H6F4O2
162.08
MFCD00042375
CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
136270
2,2,3,3-Tetrafluorbutan-1,4-Diol
OCC(F)(F)C(F)(F)CO
425-61-6
C4H6F4O2
162.08
MFCD00042375
CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
136270
2,2,3,3-Tetrafluorbutan-1,4-Diol
OCC(F)(F)C(F)(F)CO
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol is a reactant used for the enzymic synthesis of silicone fluorinated aliphatic polyester amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,3,3-Tetrafluor-1,4-Butandiol ist ein Reaktant, der für die enzymische Synthese von silikonfluorierten aliphatischen Polyesteramiden verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Schmelzpunkt 80°C to 87°C
Siedepunkt 110°C to 112°C (13 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 1745847
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 162.08
Reinheit (%) 97%