Learn More
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutyl Methacrylat, 96 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307486
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307486 25 g 25 Gramm
11397476 5 g 5 Gramm
11317486 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307486 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09543.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 36405-47-7 | C8H8F6O2 | 250.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ist ein Epoxidverdünner und wird hauptsächlich als Modifikator des (Meth)Acrylatharzes verwendet. Gut definierte organische/anorganische fluorierte Hybrid-Sternpolymere wurden durch Atomtransferradikalpolymerisation (ATRP) von 2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat (HFBMA) unter Verwendung von Octa(aminophenyl)silsesquioxan (OAPS)-Nanokäfig als Initiator synthetisiert.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36405-47-7
Summenformel C8H8F6O2
Molekulargewicht (g/mol) 250.14
MDL-Nummer MFCD00042311
InChI-Schlüssel DFVPUWGVOPDJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl methacrylate, 1h,1h,3h-hexafluorobutyl methacrylate, hexafluorobutyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, hexafluorobutyl methacrylate polymer, hfbma, acmc-1adv6, ksc489s1j, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl ester, homopolymer
PubChem CID 549772
IUPAC-Name 2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutyl-2-methylprop-2-enoat
SMILES CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Namenshinweis stabilized
Dichte 1.352
Siedepunkt 158°C
Flammpunkt 56°C (132°F)
Brechungsindex 1.362
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 2725177
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 250.14
Reinheit (%) 96%