Learn More
2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-3',4',6'-d3, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-3',4',6'-D3 |
| CAS | 1219798-51-2 |
| Summenformel | C12 D3 H Cl6 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 2,2',3,4,5,5'-Hexachloro-1,1'-biphenyl-3',4',6'-d3, 2,2',3,4,5,5'-Hexachlorobiphenyl-3',4',6'-D3, 2,2',3',4',5,5'-Hexachlorobiphenyl-3,4,6-d3, CB 141-d3, PCB 141-d3, 2,2',3,4,5,5'-HexaCB-3',4',6'-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H4Cl6/c13-5-1-2-8(14)6(3-5)7-4-9(15)11(17)12(18)10(7)16/h1-4 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC-Name | 1,4-Dichlor-2,3,5-trideuterio-6-(2,3,4,5-tetrachlorphenyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 363.8967 |
| Formelmasse | 360.8632 g/mol |
| Mehr anzeigen |