Learn More
2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-Methoxyphenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl}-2,4-dihydro-[1,2,4-triazol-3-on, TRC
Artikelnummer. 30428172
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428172 2 mg 2 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428172 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8699752MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[2-(3-Oxobutyl)]-4-{4-[4-(4-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl]
CAS 250255-72-2
Summenformel C23 H27 N5 O3
Menge 2 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H27N5O3/c1-18(29)11-12-28-23(30)27(17-24-28)21-5-3-19(4-6-21)25-13-15-26(16-14-25)20-7-9-22(31-2)10-8-20/h3-10,17H,11-16H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)c3ccc(cc3)N4C=NN(CCC(=O)C)C4=O
IUPAC-Name 4-[4-[4-(4-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]phenyl]-2-(3-oxobutyl)-1,2,4-triazol-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 421.49
Formelmasse 421.2114