Learn More
2,2,4,4,6,6,8,8-Octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31007356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31007356 5 g 5g
31000107 500 g 500g
30993832 100 g 100g
30989382 1 kg 1kg
30990190 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 31007356 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1460765g
 Restricted Item
Verfügbar ab: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 546-56-5
Molecular Formula C48H40O4Si4
MDL Number MFCD00003268
Quantity 5 g
SMILES C1([Si]2(O[Si](C3=CC=CC=C3)(O[Si](C4=CC=CC=C4)(O[Si](C5=CC=CC=C5)(O2)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9)=CC=CC=C1
Molecular Weight (g/mol) 793.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 2,2,4,4,6,6,8,8-Octaphenyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.