Learn More
2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275960 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10589043 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
11904401 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10275960 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156250500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 4390-04-9 | C16H34 | 226.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4390-04-9
Summenformel C16H34
Molekulargewicht (g/mol) 226.44
MDL-Nummer MFCD00008856
InChI-Schlüssel VCLJODPNBNEBKW-UHFFFAOYNA-N
Synonym isocetane, nonane, 2,2,4,4,6,8,8-heptamethyl, cyprane, pubchem16042, acmc-2097fb, dsstox_cid_30668, dsstox_gsid_52101, ksc492g9j, 2,4,4,6,8,8-heptamethylnonane, nonane,2,4,4,6,8,8-heptamethyl
PubChem CID 20414
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonan
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)CC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.7900g/mL
Siedepunkt 240.0°C
Flammpunkt 95°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CCH2CH(CH3)CH2C(CH3)2CH2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 226.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4,4,6,8,8-Heptamethylnonane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H371-Kann die Organe schädigen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.