Learn More
2,2,4,4-Tetramethyl-3-Pentanon, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10617780
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemischer Name oder Material 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
CAS 815-24-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8240g/mL
Siedepunkt 150.0°C to 155.0°C
Flammpunkt 34°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H18O
MDL-Nummer MFCD00008845
Menge 1 g
Relative Dichte 0.824
Synonym hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
InChI-Schlüssel UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2,2,4,4-Tetramethylpentan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 142.24
PubChem CID 13152
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.