Learn More
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,2,3-propanetriol, TRC
Artikelnummer. 30387867
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387867 5 g
30376345 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30387867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4481055G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173837-65-5
Summenformel C9 H10 F2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 204.17
Synonym 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
IUPAC-Name 2-(2,4-difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)(CO)c1ccc(F)cc1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2,4-Difluorophenyl)propane-1,2,3-triol
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10F2O3/c10-6-1-2-7(8(11)3-6)9(14,4-12)5-13/h1-3,12-14H,4-5H2
Formelmasse 204.0598