Learn More
2-(2,4-Difluorphenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-ol |
| CAS | 141113-36-2 |
| Summenformel | C9H8F2O |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Difluoro-beta-methylene-benzeneethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8F2O/c1-6(5-12)8-3-2-7(10)4-9(8)11/h2-4,12H,1,5H2 |
| SMILES | OCC(=C)c1ccc(F)cc1F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 170.16 |
| Formelmasse | 170.0543 |