missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,4-Trimethylpentan, 99.5 %, ExtraDry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-216645
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-Trimethylpentan
CC(C)CC(C)(C)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-Trimethylpentan
CC(C)CC(C)(C)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107.0°C
CAS Min. % 99.4
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6900g/mL
Siedepunkt 98.0°C to 99.0°C
Menge 100 mL
Flammpunkt −12°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3915
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 0.69
Strukturformel (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viskosität 0.51 mPa.s (22°C)
Beilstein 01, IV, 439
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Merck Index 15, 5239
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil
Formelmasse 114.23
Reinheit (%) 99.5%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'