Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408495
25.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 x 1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-Trimethylpentan
CC(C)CC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
540-84-1
C8H18
114.232
MFCD00008943
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
10907
CHEBI:62805
2,2,4-Trimethylpentan
CC(C)CC(C)(C)C
Solvent, thinner, in determination of fuel octane numbers2,2,4-Trimethylpentane is used as a solvent in spectrophotometric analysis and organic synthesis. Due to its high antiknock octane number, it is widely employed as a standard reference fuel for octane ratings. It acts as an entrainer in azeotropic distillation as well as a thinner. It is involved as a processing aid in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 2, 4-Trimethylpentane
Schmelzpunkt -107°C
Farbe Farblos
Dichte 0.692
Siedepunkt 98°C to 99°C
Flammpunkt -7°C (19°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Nearly Odorless
Brechungsindex 1.391
Menge 500 mL
UN-Nummer 1262
Beilstein 1696876
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,CS2,CCl4,and DMF. Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,acetone,heptane and oils. Immiscible with water.
Formelmasse 114.23
Dampfdruck 15 hPa (11mm Hg) at 20°C
Güte ACS
Physikalische Form Flüssig