Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
196.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
2,5 l
Spezifikation
Schmelzpunkt | -107°C |
CAS | 540-84-1 |
Farbe | Max. 10 (APHA) |
Prozentgehaltsbereich | min. 99.0% |
Summenformel | C8H18 |
MDL-Nummer | MFCD00008943 |
InChI-Schlüssel | NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)CC(C)(C)C |
IUPAC-Name | 2,2,4-Trimethylpentan |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.23 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.