Learn More
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3 |
| CAS | 1219794-74-7 |
| Summenformel | C12 D3 H3 Cl4 |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl-3,4,6-d3, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl-3,4,6-d3, PCB 52-d3, CB 52-d3, 2,2',5,5'-TetraCB-d3, 2,2',5,5'-TetraCB-d3, 2,2',5,5'-TetraCB-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6 H/i1D,3 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c([2 H])c1Cl)c2cc(Cl)ccc2Cl |
| IUPAC-Name | 1,4-Dichlor-2,3,5-trideuterio-6-(2,5-dichlorphenyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.0065 |
| Formelmasse | 292.9412 g/mol |
| Mehr anzeigen |