Learn More
2,2,5,5-Tetramethyloxolan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,5,5-Tetramethyloxolane |
| CAS | 15045-43-9 |
| Summenformel | C8 H16 O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H16O/c1-7(2)5-6-8(3,4)9-7/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC(C)(C)O1 |
| IUPAC-Name | 2,2,5,5-Tetramethyloxolan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 128.212 |
| Formelmasse | 128.12 |