Learn More
2,2':6',2''-Terpyridin-4'-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052608
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
148332-36-9
C16H11N3O2
277.28
MFCD04114290
ZYTWXMBGOUJDHJ-UHFFFAOYSA-N
2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylic acid, 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylicacid, 2,6-bis pyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, acmc-1c3v7, 4'-carboxy-2,2':6',2-terpyridine, 2,2:6,2'-terpyridine-4-carboxylic acid, 1∼2∼,2∼2∼:2∼6∼,3∼2∼-terpyridine-2∼4∼-carboxylic acid, 2,2\\':6\\',2\\'\\'-terpyridine-4\\'-carboxylic acid
2762749
2,6-Dipyridin-2-ylpyridin-4-Carbonsäure
OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
148332-36-9
C16H11N3O2
277.28
MFCD04114290
ZYTWXMBGOUJDHJ-UHFFFAOYSA-N
2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylic acid, 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylicacid, 2,6-bis pyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, acmc-1c3v7, 4'-carboxy-2,2':6',2-terpyridine, 2,2:6,2'-terpyridine-4-carboxylic acid, 1∼2∼,2∼2∼:2∼6∼,3∼2∼-terpyridine-2∼4∼-carboxylic acid, 2,2\\':6\\',2\\'\\'-terpyridine-4\\'-carboxylic acid
2762749
2,6-Dipyridin-2-ylpyridin-4-Carbonsäure
OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid is used as dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2′:6′,2′′-Terpyridin-4′ -carboxylsäure wird als Zwischenprodukt für Färbemittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Schmelzpunkt 280°C to 282°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver