Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-198840
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2564-83-2
C9H18NO
156.25
MFCD00009599
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
TEMPO
(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
2564-83-2
C9H18NO
156.25
MFCD00009599
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
TEMPO
(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxidanyl
CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Farbe Gelb nach grün
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Fieser 16,324; 17,332
Merck Index 15, 9283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 151mg/l (20°C)
Formelmasse 156.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.