Learn More
[2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbaminsäure-1,1-Dimethylethylester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [2-[(2,6-Dimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 153407-40-0 |
| Summenformel | C15H22N2O3 |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H22N2O3/c1-10-7-6-8-11(2)13(10)17-12(18)9-16-14(19)20-15(3,4)5/h6-8H,9H2,1-5H3,(H,16,19)(H,17,18) |
| SMILES | O=C(CNC(OC(C)(C)C)=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| IUPAC-Name | tert-Butyl(2-((2,6-Dimethylphenyl)amino)-2-oxoethyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 278.35 |
| Formelmasse | 278.16 |