Learn More
2-(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7038490
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
19368-18-4
C16H15NO3
269.30
MFCD00029943
LLECMGGNFBKPRH-UHFFFAOYSA-N
ftaxilide, histanorm, 2',6'-dimethylphthalanilic acid, ftaxilide inn:dcf, ftaxilidum inn-latin, ftaxilida inn-spanish, phthalic 2,6-dimethylanilide, phthalanilic acid, 2',6'-dimethyl, 2-2,6-dimethylphenyl carbamoyl benzoic acid, mp-12-p
71895
2-[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]benzoic acid
CC1=CC=CC(C)=C1NC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
19368-18-4
C16H15NO3
269.30
MFCD00029943
LLECMGGNFBKPRH-UHFFFAOYSA-N
ftaxilide, histanorm, 2',6'-dimethylphthalanilic acid, ftaxilide inn:dcf, ftaxilidum inn-latin, ftaxilida inn-spanish, phthalic 2,6-dimethylanilide, phthalanilic acid, 2',6'-dimethyl, 2-2,6-dimethylphenyl carbamoyl benzoic acid, mp-12-p
71895
2-[(2,6-dimethylphenyl)carbamoyl]benzoic acid
CC1=CC=CC(C)=C1NC(=O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als neuartiges Antituberkulosemittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in (10 mmol/ DMSO).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-(2,6-Dimethylphenylcarbamoyl)benzoic acid
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in (10 mM DMSO).
Formelmasse 269.3
Reinheit (%) 97%