Learn More
2,2,6-Trimethyl-1,3-Dioxin-4-one, 94 %, enthält bis zu ca. 6 % Aceton, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-on wird bei der Synthese von Dihydropyrimininonen als pikomolarer Natriumiodid-Symportinhibitor verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Resorcinamid als Hsp90 Inhibitor AT13387 verwendet. Es wird bei der Synthese von Acetylketen durch Flash-Pyrolyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2,2,6-trimethyl-1,3-dioxin-4-on wird bei der Synthese von Dihydropyrimininonen als pikomolarer Natriumiodid-Symportinhibitor verwendet. Es wird auch bei der Synthese von Resorcinamid als Hsp90 Inhibitor AT13387 verwendet. Es wird bei der Synthese von Acetylketen durch Flash-Pyrolyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one |
Schmelzpunkt | 7°C |
Dichte | 1.094 |
Siedepunkt | 65°C to 67°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 14°C (57°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Enthält bis zu ≈ 6 % Aceton |
Brechungsindex | 1.461 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 2408 |