Learn More
2-(2-Aminophenyl)-benzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11426740
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426740 5 g 5 Gramm
11436740 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426740 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07034.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5805-39-0 | C13H11N3 | 209.25 g/mol
2-(2-Aminophenyl)benzimidazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(2-Aminophenyl)benzimidazol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5805-39-0
Summenformel C13H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 209.25
MDL-Nummer MFCD00051496
InChI-Schlüssel YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzimidazol-2-yl aniline, 2-1h-benzoimidazol-2-yl-phenylamine, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl aniline, benzenamine, 2-1h-benzimidazol-2-yl, 2-o-aminophenyl benzimidazole, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl benzenamine, 2-benzimidazol-2-ylphenylamine
PubChem CID 79869
SMILES NC1=CC=CC=C1C1=NC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Aminophenyl)benzimidazole
Schmelzpunkt 212°C to 216°C
Menge 5 g
Beilstein 173018
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-(1H-1,3-Benzodiazol-2-yl)anilin
Formelmasse 209.24
Reinheit (%) 98%