Learn More
2,2'-Azanediyldipropionsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2'-Azanediyldipropionic Acid |
| CAS | 219755-19-8 |
| Summenformel | C6H11NO4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(5(8)9)7-4(2)6(10)11/h3-4,7H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| SMILES | O=C(C(C)NC(C)C(O)=O)O |
| IUPAC-Name | 2-(1-Carboxyethylamino)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.16 |