Learn More
2-(2-Azidoethyl)-1,3-dioxolan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(2-Azidoethyl)-1,3-dioxolane |
| CAS | 111752-08-0 |
| Summenformel | C5H9N3O2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-Azidopropionaldehyde Cyclic Ethylene Acetal, Azidoethyldioxolane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9N3O2/c6-8-7-2-1-5-9-3-4-10-5/h5H,1-4H2 |
| SMILES | [N-]=[N+]=NCCC1OCCO1 |
| IUPAC-Name | 2-(2-Azidoethyl)-1,3-Dioxolan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 143.14 |
| Formelmasse | 143.0695 |