Learn More
2,2'-Azobis(2-Methylpropionamidin) Dihydrochlorid, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 401560500
Weitere Details : CAS : 2997-92-4 Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3088 Chem class : 4.2 Pack group : II
Menge | 50g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
RadikalstarterChemische Identifikatoren
2997-92-4 | |
271.19 | |
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N | |
76344 | |
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl |
C8H18N6·2HCl | |
MFCD00142725 | |
aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap | |
2-[(1-Amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamid;dihydrochlorid |
Spezifikation
2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride | |
Authentic | |
Kunststoffflasche | |
50g | |
97.5 | |
97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry) | |
MFCD00142725 | |
04,IV,3379 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl | |
271.19 | |
271.19 | |
98% |
0.4200g/mL | |
1% max. | |
Weiß | |
2997-92-4 | |
100.0 | |
C8H18N6·2HCl | |
3226 | |
aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap | |
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[(1-Amino-1-imino-2-methylpropan-2-yl)diazenyl]-2-methylpropanimidamid;dihydrochlorid | |
76344 | |
Granulate |