Learn More
2,2'-Azobis(2-Methylpropionamidin) Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Radikalstarter
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidin)dihydrochlorid |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Farbe | Weiß |
Dichte | 0.4200 g/ml |
Verlust bei Trocknung | 1 % max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2''-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
- Gefahr
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.